72351
Benzyl nicotinate
≥98.0% (GC)
Synonyme(s) :
Nicotinic acid benzyl ester
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥98.0% (GC)
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.570
Point d'ébullition
177 °C/8 mmHg (lit.)
Pf
24 °C (lit.)
Chaîne SMILES
O=C(OCc1ccccc1)c2cccnc2
InChI
1S/C13H11NO2/c15-13(12-7-4-8-14-9-12)16-10-11-5-2-1-3-6-11/h1-9H,10H2
Clé InChI
KVYGGMBOZFWZBQ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup