Principaux documents
8.18713
Sigma-Aldrich
Methyl nicotinate
for synthesis
Synonyme(s) :
Methyl nicotinate
100 G
47,10 €
500 G
178,00 €
47,10 €
Date d'expédition estimée le28 mai 2025
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 G
47,10 €
500 G
178,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C7H7NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
137.14
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352108
Numéro de classement CE :
202-261-8
Nomenclature NACRES :
NA.22
47,10 €
Date d'expédition estimée le28 mai 2025
Devis pour commande en gros
Pression de vapeur
0.4 hPa ( 25 °C)
Niveau de qualité
Essai
≥99.0% (GC)
Forme
crystals
Puissance
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pb
209 °C/1013 hPa
Pf
39 °C
Température de transition
flash point 95 °C
Masse volumique apparente
600 kg/m3
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
n1cc(ccc1)C(=O)OC
InChI
1S/C7H7NO2/c1-10-7(9)6-3-2-4-8-5-6/h2-5H,1H3
Clé InChI
YNBADRVTZLEFNH-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Green synthesis of nicotinamide derivatives: Development of a green synthesis process for nicotinamide derivatives using Novozym® 435 in microreactors demonstrated an innovative application of methyl nicotinate in sustainable chemical production (Sheng et al., 2024).
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 39 °C
Melting range (upper value): ≤ 42 °C
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3