Principaux documents
BCR486
Purified human alfafoetoprotein (protein mass)
BCR®, certified reference material
Synonyme(s) :
Human alfafoetoprotein
1 EA
137,00 €
137,00 €
Date d'expédition estimée le01 juin 2025
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
137,00 €
About This Item
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
137,00 €
Date d'expédition estimée le01 juin 2025
Devis pour commande en gros
Qualité
certified reference material
Agence
BCR®
Fabricant/nom de marque
JRC
Application(s)
clinical
Format
matrix material
Température de stockage
−20°C
Remarque sur l'analyse
For more information please see:
BCR486
Informations légales
BCR is a registered trademark of European Commission
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3