90765
Soy Peptone for Biotechnology and Microbiology
Encymatically Digested, for Biotechnology and Microbiology, ≥8% Total N, ≥3% Amino
Synonyme(s) :
Peptone from soybean, Enzymatic Soy Digest, Soy peptone, Soybean Peptone Powder, Soybean peptone
Produits recommandés
Nom du produit
Peptone, for biotechnological purposes, from soybean(enzymatic digest), suitable for microbiology
Source biologique
soybean (enzymatic digest)
Niveau de qualité
Forme
powder
Composition
amino-nitrogen, ≥3%
total nitrogen (N), ≥8.0%
Conditionnement
pkg of 1 kg
pkg of 25 kg
pkg of 5 kg
Résidus de calcination
≤20%
Perte
≤10% loss on drying
Couleur
faint beige
faint brown
faint yellow
pH
6.3-7.3 (25 °C)
Solubilité
H2O: 2%
soluble, clear, light yellow
Application(s)
food and beverages
microbiology
Application
Stockage et stabilité
- Tightly closed. Dry.
- Hygroscopic - Store under inert gas.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Articles
Culture media provides a habitat with suitable nutrients, energy sources, and certain environmental conditions for the growth of microorganisms. The components of the culture media range from simple sugars to peptones, salts, antibiotics, and complex indicators.