539648
Staurosporine, N-Benzoyl
A cell-permeable Staurosporine derivative that displays antitumor properties.
Synonyme(s) :
Staurosporine, N-Benzoyl, PKG Inhibitor IX, N-Benzoylstaurosporine, CGP 41 251, PDGFR Tyrosine Kinase Inhibitor X, PKC412, PKG Inhibitor IX, N-Benzoylstaurosporine, CGP 41 251, PKC412, PDGFR Tyrosine Kinase Inhibitor X
223,00 €
Date d'expédition estimée le22 mai 2025
About This Item
223,00 €
Date d'expédition estimée le22 mai 2025
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
tan
Solubilité
DMSO: 6 mg/mL
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
[n]21c3c4[n](c7c(c4c8c(c3c9c2cccc9)CNC8=O)cccc7)[C@@H]5O[C@]1([C@@]([C@@H]5N(C)C(=O)c6ccccc6)(OC)C)C
InChI
1S/C35H30N4O4/c1-34(42-4)30(37(3)32(41)19-12-6-5-7-13-19)33-38-23-16-10-8-14-20(23)26-27-22(18-36-31(27)40)25-21-15-9-11-17-24(21)39(29(25)28(26)38)35(34,2)43-33/h5-17,30,33H,18H2,1-4H3,(H,36,40)/t30-,33-,34-,35+/m1/s1
Clé InChI
IIQIEMHSDLLZQA-QZPVEUDVSA-N
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
PKC (α, β and γ), PDGFRβ, VEGFR2, Syk, PKCη, PKCδ, Flk-1, Flt3, Cdk1/B, PKA, c-Kit, c-Fgr, c-Src, VEGFR1, and EGFR
Conditionnement
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Fabbro, D., et al. 2000. Anticancer Drug Des.15, 17.
Meyer, T., et al. 1999. Int. J. Cancer81, 669.
Meyer, T., et al. 1989. Int. J. Cancer43, 851.
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Repr. 1B
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable