Principaux documents
S956163
2-METHOXY-3-METHYL-1,4-NAPHTHOQUINONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C12H10O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
202.212
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.