Principaux documents
PH007196
5-ethyl-4-phenyl-2,4-dihydro-3H-1,2,4-triazole-3-thione
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C10H11N3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
205.283
Numéro MDL:
Autres remarques