Documents
R605646
4-AMINO-5-(2,4-DICHLOROPHENYL)-4H-1,2,4-TRIAZOLE-3-THIOL
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C8H6Cl2N4S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
261.134
Numéro MDL:
Autres remarques