A9563
4-Aminophenylmercuric acetate
≥90% (titration)
Synonyme(s) :
4-(Acetoxymercurio)aniline, APMA
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥90% (titration)
Forme
powder
Pf
163-165 °C (lit.)
Solubilité
DMSO: soluble 10 mg/mL
H2O: soluble 5 mM
glacial acetic acid: soluble 50 mg/mL
Chaîne SMILES
CC(=O)O[Hg]c1ccc(N)cc1
InChI
1S/C6H6N.C2H4O2.Hg/c7-6-4-2-1-3-5-6;1-2(3)4;/h2-5H,7H2;1H3,(H,3,4);/q;;+1/p-1
Clé InChI
RXSUFCOOZSGWSW-UHFFFAOYSA-M
Actions biochimiques/physiologiques
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges