672159
Urokinase Substrate III, Fluorogenic
Suitable for the quantitative direct fluorescent assay of urokinase.
Synonyme(s) :
Urokinase Substrate III, Fluorogenic, Z-GGR-AMC, HCl
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥95% (HPLC)
Forme
lyophilized solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
desiccated
Couleur
white to off-white
Solubilité
ethanol: soluble
water: soluble
Fluorescence
λex 365-380 nm
λem 430-460 nm
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Quantitative direct fluorescent assay of urokinase
Avertissement
Séquence
Reconstitution
Autres remarques
Walker, B., and Elmore, D.T. 1984. Thromb. Res.34, 103.
O’Donnel-Tormey, J., and Quigley, J.P. 1983. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 80, 344.
Lottenberg, R., et al. 1981. Methods Enzymol.80, 341.
Pierzchala, P.A., et al. 1979. Biochem. J.183, 555.
Strauss, A.W., et al. 1979. Proc. Natl. Acad. Sci. USA76, 4225.
Zimmerman, M., et al. 1978. Proc. Natl. Acad. Sci. USA75, 750.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable