Documents
652636
Sigma-Aldrich
Methyl 4-iodosalicylate
97%
Synonyme(s) :
Methyl 2-hydroxy-4-iodobenzoate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C8H7IO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
278.04
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
69-73 °C
Chaîne SMILES 
COC(=O)c1ccc(I)cc1O
InChI
1S/C8H7IO3/c1-12-8(11)6-3-2-5(9)4-7(6)10/h2-4,10H,1H3
Clé InChI
WUFUURSWOJROKY-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Pictogrammes
Skull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges