Principaux documents
642827
Sigma-Aldrich
2-Amino-5-bromobenzonitrile
96%
About This Item
Formule linéaire :
H2NC6H3(Br)CN
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
197.03
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
96%
Forme
solid
Pf
96-100 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Nc1ccc(Br)cc1C#N
InChI
1S/C7H5BrN2/c8-6-1-2-7(10)5(3-6)4-9/h1-3H,10H2
Clé InChI
OATYCBHROMXWJO-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Jiayin Hu et al.
ChemSusChem, 11(24), 4219-4225 (2018-11-16)
The efficient transformation of CO2 into value-added chemicals with green, abundant, and cheap catalysts is an interesting and challenging topic in both green and sustainable chemistry. In this study, a series of salt-lake brines were used for the first time