Principaux documents
533769
Sigma-Aldrich
2-Anilinophenylacetic acid
Synonyme(s) :
2-Phenylaminobenzeneacetic acid, 2-Phenylaminophenylacetic acid
About This Item
Formule linéaire :
C6H5NHC6H4CH2CO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
227.26
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Forme
solid
Capacité de réaction
reaction type: solution phase peptide synthesis
Pf
89-93 °C (lit.)
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES 
OC(=O)Cc1ccccc1Nc2ccccc2
InChI
1S/C14H13NO2/c16-14(17)10-11-6-4-5-9-13(11)15-12-7-2-1-3-8-12/h1-9,15H,10H2,(H,16,17)
Clé InChI
NJFCAWNKWPIBAG-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Biologically active molecule with potential anticonvulsant properties
Reactant for:
  • Friedel-Crafts cyclization reactions
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable