125237
4-Chlorothiophenol
97%
Synonyme(s) :
4-Chlorobenzenethiol, 4-Chlorophenyl mercaptan
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
97%
Forme
solid
Point d'ébullition
205-207 °C (lit.)
Pf
49-51 °C (lit.)
Solubilité
methanol: soluble
Chaîne SMILES
Sc1ccc(Cl)cc1
InChI
1S/C6H5ClS/c7-5-1-3-6(8)4-2-5/h1-4,8H
Clé InChI
VZXOZSQDJJNBRC-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
- Oxidation to disulfides using cobalt-salen catalysts and air oxidizing agents
- Thiourea-catalyzed sulfa-Michael addition to acryloyloxazolidinones
- Pummerer-type cyclization
- C-H Activation and C-S cross-coupling with heterocycles
- Allylic sulfenylation with allylic carbonates
- Lewis acid-catalyzed electrophilic ring-opening reactions of 2-aryl-3,4-dihydropyrans
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges