Key Documents
512281
Sigma-Aldrich
2,3,4-Trimethoxyphenylboronic acid
Synonyme(s) :
2,3,4-Trimethoxybenzeneboronic acid
About This Item
Formule linéaire :
(CH3O)3C6H2B(OH)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
212.01
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Pf
74-79 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
COc1ccc(B(O)O)c(OC)c1OC
InChI
1S/C9H13BO5/c1-13-7-5-4-6(10(11)12)8(14-2)9(7)15-3/h4-5,11-12H,1-3H3
Clé InChI
LDQLSQRFSNMANA-UHFFFAOYSA-N
Application
Reactant for:
  • Suzuki-Miyaura cross-coupling reactions
Autres remarques
Contains varying amounts of anhydride
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable