655856
4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
97%
Synonyme(s) :
HBpin, Pinacolborane
About This Item
Produits recommandés
Pureté
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.396 (lit.)
Point d'ébullition
42-43 °C/50 mmHg (lit.)
Densité
0.882 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CC1(C)OBOC1(C)C
InChI
1S/C6H13BO2/c1-5(2)6(3,4)9-7-8-5/h7H,1-4H3
Clé InChI
UCFSYHMCKWNKAH-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
- Borylation at the benzylic C-H bond of alkylbenzenes in the presence of a palladium catalyst to form pinacol benzyl boronate.
- Hydroboration of alkyl or aryl alkynes and alkenes in the presence of transition metal catalysts.
- Coupling with aryl iodides in the presence of a copper catalyst to form aryl boronates.
- Asymmetric hydroboration of 1,3-enynes to form chiral allenyl boronates.
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Flam. Liq. 2 - Water-react 2
Code de la classe de stockage
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
41.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
5 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Les clients ont également consulté
Articles
Arylboronic acids and esters, vital tools in chemical transformations, find extensive use, particularly in the Suzuki-Miyaura cross-coupling reaction.