Documentos clave
V900518
Sigma-Aldrich
Polisacarosa 400
Vetec, reagent grade
Sinónimos:
Sucrose-epichlorohydrin copolymers
About This Item
Número de CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352201
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
grado
reagent grade
Línea del producto
Vetec
Formulario
powder
Aplicación
Usado para separación de célula y aislamiento de orgánulos.
Otras notas
Un polímero sintético y no iónico de la sucrosa.
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Polysaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Información legal
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)