Saltar a
SML3010
Belinostat
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
(2E)-N-Hydroxy-3-[3-(phenylsulfamoyl)phenyl]prop-2-enamide, (2E)-N-Hydroxy-3-[3-[(phenylamino)sulfonyl]phenyl]-2-propenamide, (E)-N-Hydroxy-3-(3-(N-phenylsulfamoyl)phenyl)acrylamide, PX 105684, PX-105684, PX105684, PXD 101, PXD-101, PXD101
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
10 mg
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
86,40 €
50 mg
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
348,00 €
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C15H14N2O4S
Número CAS:
Peso molecular:
318.35
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
86,40 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicita un pedido personalizado
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
[S](=O)(=O)(Nc2ccccc2)c1cc(ccc1)\C=C\C(=O)NO
InChI
1S/C15H14N2O4S/c18-15(16-19)10-9-12-5-4-8-14(11-12)22(20,21)17-13-6-2-1-3-7-13/h1-11,17,19H,(H,16,18)/b10-9+
InChI key
NCNRHFGMJRPRSK-MDZDMXLPSA-N
Biochem/physiol Actions
Belinostat (PX105684; PXD101) is a potent, hydroxamate class pan-selective histone deacetylases (HDACs) inhibitor (IC50: class I HDAC1/2/3/8 = 41/125/30/216 nM, class IIA HDAC4/7/9 = 115/67/128 nM, class IIB HDAC6 = 82 nM) with anti-cancer efficacy in vitro and in vivo.
Potent, hydroxamate class pan-selective histone deacetylases (HDACs) inhibitor with anti-cancer efficacy in vitro and in vivo.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
SML3060SML3740SML3562
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
Hazard Classifications
Muta. 1B - Repr. 2 - STOT RE 2
Clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)