Seleccione un Tamaño
| A ustedes/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
100 mg | Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad | 362,00 € |
Acerca de este artículo
362,00 €
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
vapor pressure
<0.01 mmHg ( 20 °C)
API family
methenamine
autoignition temp.
770 °F
manufacturer/tradename
USP
mp
280 °C (subl.) (lit.)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
C1N2CN3CN1CN(C2)C3
InChI
1S/C6H12N4/c1-7-2-9-4-8(1)5-10(3-7)6-9/h1-6H2
InChI key
VKYKSIONXSXAKP-UHFFFAOYSA-N
General description
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | description ACS reagent, ≥99.0% | description anhydrous, free-flowing, Redi-Dri™, ACS reagent, ≥99.0% | description European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard |
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename ECACC | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename EDQM |
| grade pharmaceutical primary standard | grade ACS reagent | grade ACS reagent, anhydrous | grade pharmaceutical primary standard |
| format neat | format - | format - | format neat |
| application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) - | application(s) - | application(s) pharmaceutical (small molecule) |
| vapor pressure <0.01 mmHg ( 20 °C) | vapor pressure <0.01 mmHg ( 20 °C) | vapor pressure <0.01 mmHg ( 20 °C) | vapor pressure <0.01 mmHg ( 20 °C) |
| autoignition temp. 770 °F | autoignition temp. 770 °F | autoignition temp. 770 °F | autoignition temp. 770 °F |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Methenamine
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Sol. 2 - Skin Sens. 1B
Clase de almacenamiento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
wgk
WGK 1
flash_point_f
482.0 °F - closed cup
flash_point_c
250 °C - closed cup
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
100-97-0
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?