Nombre del producto
Hexamethylenetetramine, anhydrous, free-flowing, Redi-Dri™, ACS reagent, ≥99.0%
Quality Segment
grade
ACS reagent, anhydrous
vapor pressure
<0.01 mmHg ( 20 °C)
product line
Redi-Dri™
assay
≥99.0%
form
powder
autoignition temp.
770 °F
ign. residue
≤0.1%
loss
≤2.0% loss on drying
color
white
mp
280 °C (subl.) (lit.)
solubility
H2O: soluble
cation traces
heavy metals: ≤0.001% (by ICP)
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria
mode of action
DNA synthesis | interferes, protein synthesis | interferes
SMILES string
C1N2CN3CN1CN(C2)C3
InChI
1S/C6H12N4/c1-7-2-9-4-8(1)5-10(3-7)6-9/h1-6H2
InChI key
VKYKSIONXSXAKP-UHFFFAOYSA-N
Other Notes
Legal Information
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Hexamethylenetetramine
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Sol. 2 - Skin Sens. 1B
Clase de almacenamiento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
wgk
WGK 1
flash_point_f
482.0 °F - closed cup
flash_point_c
250 °C - closed cup
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
100-97-0
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?