398160
Hexamethylenetetramine
ACS reagent, ≥99.0%
Sinónimos:
1,3,5,7-Tetraazatricyclo[3.3.1.13,7]decane, Hexamine, Methenamine, Urotropine
About This Item
Productos recomendados
grado
ACS reagent
Nivel de calidad
presión de vapor
<0.01 mmHg ( 20 °C)
Análisis
≥99.0%
formulario
solid
temp. de autoignición
770 °F
residuo de ign.
≤0.1%
pérdida
≤2.0% loss on drying
mp
280 °C (subl.) (lit.)
solubilidad
water: soluble
trazas de catión
heavy metals: ≤0.001% (by ICP)
cadena SMILES
C1N2CN3CN1CN(C2)C3
InChI
1S/C6H12N4/c1-7-2-9-4-8(1)5-10(3-7)6-9/h1-6H2
Clave InChI
VKYKSIONXSXAKP-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
- Raw material in the synthesis of blue emitting boron carbon oxynitride (BCNO) phosphors and Zinc oxide (ZnO) nanorods.
- Catalyst in the synthesis of 2-amino-4H-pyran derivatives.
- Surfactant in the synthesis of HMTA capped transition metals doped ZnS nanoparticles.
- Precipitant and template in the synthesis of Ni(OH)2.
Otras notas
Información legal
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Flam. Sol. 2 - Skin Sens. 1B
Código de clase de almacenamiento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
482.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
250 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Choose from one of the most recent versions:
¿Ya tiene este producto?