Merck
1237611
USP
Epoprostenol Related Compound A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinónimos:
6-Ketoprostaglandin F, (9α,11α,13E,15S)-9,11,15-Trihydroxy-6-oxoprosta-13-en-1-oic acid, 6-Oxo-prostaglandin F
Seleccione un Tamaño
15 MG
1270,00 €
1270,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
15 MG
1270,00 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C20H34O6
Número de CAS:
Peso molecular:
370.48
Beilstein:
2821925
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.24
1270,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
epoprostenol
fabricante / nombre comercial
USP
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
CCCCCC(O)\C=C\[C@H]1[C@H](O)C[C@H](O)[C@@H]1CC(=O)CCCCC(O)=O
InChI
1S/C20H34O6/c1-2-3-4-7-14(21)10-11-16-17(19(24)13-18(16)23)12-15(22)8-5-6-9-20(25)26/h10-11,14,16-19,21,23-24H,2-9,12-13H2,1H3,(H,25,26)/b11-10+/t14?,16-,17-,18-,19+/m1/s1
Clave InChI
KFGOFTHODYBSGM-DFOLFLIJSA-N
Descripción general
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicación
Epoprostenol Related Compound A USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
Nota de análisis
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Otras notas
Sales restrictions may apply.
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)