Seleccione un Tamaño
| Talla/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
25 mg | Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad | 3280,00 € |
Acerca de este artículo
3280,00 €
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
prostaglandin
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=C1C(CCCCCCC(O)=O)=C(/C=C/[C@H](CCCCC)O)CC1
InChI
1S/C20H32O4/c1-2-3-6-9-17(21)14-12-16-13-15-19(22)18(16)10-7-4-5-8-11-20(23)24/h12,14,17,21H,2-11,13,15H2,1H3,(H,23,24)/b14-12+/t17-/m0/s1
InChI key
YBHMPNRDOVPQIN-VSOYFRJCSA-N
General description
Application
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | description Avanti Research™ - A Croda Brand | description Avanti Research™ - A Croda Brand | description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard |
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename Avanti Research™ - A Croda Brand | manufacturer/tradename Avanti Research™ - A Croda Brand 900120O | manufacturer/tradename USP |
| grade pharmaceutical primary standard | grade - | grade - | grade pharmaceutical primary standard |
| application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) - | application(s) - | application(s) pharmaceutical (small molecule) |
| format neat | format - | format - | format neat |
| API family prostaglandin | API family - | API family - | API family alprostadil |
| agency USP | agency - | agency - | agency USP |
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
¿Qué está pasando?
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?