1161509
USP
L-cisteína hydrochloride monohydrate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinónimos:
L-Cysteine hydrochloride monohydrate
Seleccione un Tamaño
432,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
432,00 €
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
cysteine
Formulario
powder
fabricante / nombre comercial
USP
solubilidad
water: 100 g/L at 25 °C
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadena SMILES
O.Cl.N[C@@H](CS)C(O)=O
InChI
1S/C3H7NO2S.ClH.H2O/c4-2(1-7)3(5)6;;/h2,7H,1,4H2,(H,5,6);1H;1H2/t2-;;/m0../s1
Clave InChI
QIJRTFXNRTXDIP-JIZZDEOASA-N
Descripción general
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Nota de análisis
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)