1134696
USP
Clenbuterol Related Compound B
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinónimos:
1-(4-Amino-3,5-dichlorophenyl)-2-(tert-butylamino)ethanone hydrochloride
Seleccione un Tamaño
1100,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
1100,00 €
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
clenbuterol
fabricante / nombre comercial
USP
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[Cl-].Clc1c(c(cc(c1)C(=O)CNC(C)(C)C)Cl)N.[H+]
InChI
1S/C12H16Cl2N2O.ClH/c1-12(2,3)16-6-10(17)7-4-8(13)11(15)9(14)5-7;/h4-5,16H,6,15H2,1-3H3;1H
Clave InChI
VCMBTLCRANMPCO-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicación
Nota de análisis
Otras notas
Producto relacionado
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)