Merck
Y0002187
Rivaroxaban
CRS, European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinónimos:
(S)-Rivaroxaban, 5-Chloro-N-[[(5S)-2-oxo-3-[4-(3-oxo-4-morpholinyl)phenyl]-5-oxazolidinyl]methyl]-2-thiophenecarboxamide
Seleccione un Tamaño
100 MG
139,00 €
139,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
139,00 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C19H18ClN3O5S
Número de CAS:
Peso molecular:
435.88
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
139,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
familia API
rivaroxaban
fabricante / nombre comercial
EDQM
aplicaciones
pharmaceutical
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[s]1c(ccc1C(=O)NC[C@@H]2OC(=O)N(C2)c3ccc(cc3)N4CCOCC4=O)Cl
InChI
1S/C19H18ClN3O5S/c20-16-6-5-15(29-16)18(25)21-9-14-10-23(19(26)28-14)13-3-1-12(2-4-13)22-7-8-27-11-17(22)24/h1-6,14H,7-11H2,(H,21,25)/t14-/m0/s1
Clave InChI
KGFYHTZWPPHNLQ-AWEZNQCLSA-N
Descripción general
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicación
Rivaroxaban EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Envase
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
Otras notas
Sales restrictions may apply.
Pictogramas
Environment
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)