Clenbuterol Related Compound B
Sinónimos:
1-(4-Amino-3,5-dichlorophenyl)-2-(tert-butylamino)ethanone hydrochloride
Fórmula empírica (notación de Hill):
C12H16Cl2N2O · xHCl
Número de CAS:
Peso molecular:
275.17 (free base basis)
Products
Marca
Peso de la fórmula
Fabricante