Merck
1087053
USP
Calcium propionate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinónimos:
Propionic acid calcium salt
Seleccione un Tamaño
100 MG
366,00 €
366,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
366,00 €
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3CH2COO)2Ca
Número de CAS:
Peso molecular:
186.22
Beilstein:
3698682
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
366,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
grado
pharmaceutical primary standard
Agency
USP
envase
pkg of 100 mg
fabricante / nombre comercial
USP
aplicaciones
pharmaceutical
Formato
neat
cadena SMILES
CCC(=O)O[Ca]OC(=O)CC
InChI
1S/2C3H6O2.Ca/c2*1-2-3(4)5;/h2*2H2,1H3,(H,4,5);/q;;+2/p-2
Clave InChI
BCZXFFBUYPCTSJ-UHFFFAOYSA-L
Descripción general
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Aplicación
Calcium propionate USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
Nota de análisis
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  
Otras notas
Sales restrictions may apply.
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)