Documentos clave
Y0002104
Octreotide
CRS, European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinónimos:
Octreotide acetate salt
Seleccione un Tamaño
2 EA
140,00 €
140,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
2 EA
140,00 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C49H66N10O10S2 · xC2H4O2
Número de CAS:
Peso molecular:
1019.24 (free base basis)
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
140,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
familia API
octreotide
fabricante / nombre comercial
EDQM
aplicaciones
pharmaceutical
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
S1SCC(C(=O)NC(C(=O)NC(C(=O)NC(C(=O)NC(C(=O)NC(C1)C(=O)N[C@@H]([C@H](O)C)CO)C(O)C)CCCCN)Cc4c5c([nH]c4)cccc5)Cc3ccccc3)NC(=O)C(N)Cc2ccccc2.OC(=O)C.OC(=O)C
InChI
1S/C49H66N10O10S2.2C2H4O2/c1-28(61)39(25-60)56-48(68)41-27-71-70-26-40(57-43(63)34(51)21-30-13-5-3-6-14-30)47(67)54-37(22-31-15-7-4-8-16-31)45(65)55-38(23-32-24-52-35-18-10-9-17-33(32)35)46(66)53-36(19-11-12-20-50)44(64)59-42(29(2)62)49(69)58-41;2*1-2(3)4/h3-10,13-18,24,28-29,34,36-42,52,60-62H,11-12,19-23,25-27,50-51H2,1-2H3,(H,53,66)(H,54,67)(H,55,65)(H,56,68)(H,57,63)(H,58,69)(H,59,64);2*1H3,(H,3,4)/t28-,29?,34?,36?,37?,38?,39-,40?,41?,42?;;/m1../s1
Clave InChI
QWFYIFWTVZFPRY-AARKYNAGSA-N
Descripción general
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicación
Octreotide EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Envase
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
Otras notas
Sales restrictions may apply.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)