Documentos clave
SU860133
Supelco
Screw Top Vial (cap not included)
volume 1.5 mL
About This Item
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NB.11
Materiales
clear glass
descripción
cap not included
envase
pkg of 1000 ea
D.E.
11.6 mm
diám. × Al × D.I.
11.6 mm × 32 mm × 4.6 mm
volumen
1.5 mL
Adaptador
thread for 8-425
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)