Documentos
SU860136
Supelco
Septa, red PTFE/Silicone
diam. × thickness 8 mm × 1.5 mm
About This Item
Código UNSPSC:
41121806
NACRES:
NB.11
Materiales
red PTFE/tan silicone
dureza
55 (Durometer: shore A)
envase
pkg of 1000 ea
Parámetros
250 °C temp. limit
D.E.
8 mm
diám. × grosor
8 mm × 1.5 mm
compatibilidad
for use with thread 8-425 screw caps
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)