854985
Assembled Screw Cap with hole and PTFE/silicone septum
black polypropylene hole cap, thread for 8-425, PTFE/silicone (red PTFE/creme silicone), septum thickness 1.5 mm, for use with 2 mL vial (standard opening), pkg of 1000 ea
About This Item
Productos recomendados
Materiales
PTFE/silicone (red PTFE/creme silicone)
black polypropylene hole cap
Características
closure type black polypropylene hole cap
dureza
55 (Durometer: shore A)
envase
pkg of 1000 ea
membrana de goma grosor
1.5 mm
Adaptador
thread for 8-425
compatibilidad
for use with 2 mL vial (standard opening)
Categorías relacionadas
Descripción general
Producto relacionado
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)