PHR9176
3-Aminobenzyl alcohol
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Sinónimos:
Benzocaine impurity F (PhEur), 3-(Hydroxymethyl)aniline
Seleccione un Tamaño
314,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
314,00 €
Productos recomendados
grado
certified reference material
TraceCERT®
Nivel de calidad
Línea del producto
TraceCERT®
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
fabricante / nombre comercial
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
mp
92-95 °C (lit.)
aplicaciones
pharmaceutical small molecule
cadena SMILES
Nc1cccc(CO)c1
InChI
1S/C7H9NO/c8-7-3-1-2-6(4-7)5-9/h1-4,9H,5,8H2
Clave InChI
OJZQOQNSUZLSMV-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
Aplicación
Productos recomendados
Información legal
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)