PHR2339
4-Nitrobenzoic Acid
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinónimos:
4-Nitrobenzoic acid, Benzocaine impurity E (PhEur)
Seleccione un Tamaño
516,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
516,00 €
Productos recomendados
grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nivel de calidad
Agency
traceable to USP 1466572
familia API
tetracaine
Formulario
powder
envase
pkg of 100 mg
mp
237-240 °C (lit.)
aplicaciones
pharmaceutical small molecule
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
OC(=O)c1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H5NO4/c9-7(10)5-1-3-6(4-2-5)8(11)12/h1-4H,(H,9,10)
Clave InChI
OTLNPYWUJOZPPA-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Nota de análisis
Otras notas
Nota al pie de página
Producto relacionado
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)