PHR9173
Ethyl 3-aminobenzoate
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Sinónimos:
Benzocaine impurity C (PhEur)
About This Item
Productos recomendados
grado
certified reference material
TraceCERT®
Nivel de calidad
Línea del producto
TraceCERT®
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
fabricante / nombre comercial
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
índice de refracción
n20/D 1.560 (lit.)
bp
172-175 °C/13 mmHg (lit.)
densidad
1.107 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
pharmaceutical small molecule
cadena SMILES
CCOC(=O)c1cccc(N)c1
InChI
1S/C9H11NO2/c1-2-12-9(11)7-4-3-5-8(10)6-7/h3-6H,2,10H2,1H3
Clave InChI
ZMCBYSBVJIMENC-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
Aplicación
Productos recomendados
Información legal
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)