Merck
PHL85720
Armepavine
phyproof® Reference Substance
Sinónimos:
Alkaloid D from Evonymus europaea
Seleccione un Tamaño
10 MG
605,00 €
605,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 MG
605,00 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C19H23NO3
Número de CAS:
Peso molecular:
313.39
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
605,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
grado
primary reference standard
Línea del producto
phyproof® Reference Substance
Ensayo
≥90.0% (HPLC)
Formulario
solid
fabricante / nombre comercial
PhytoLab
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
N1([C@@H](c3c(cc(c(c3)OC)OC)CC1)Cc2ccc(cc2)O)C
InChI
1S/C19H23NO3/c1-20-9-8-14-11-18(22-2)19(23-3)12-16(14)17(20)10-13-4-6-15(21)7-5-13/h4-7,11-12,17,21H,8-10H2,1-3H3/t17-/m1/s1
Clave InChI
ZBKFZIUKXTWQTP-QGZVFWFLSA-N
Descripción general
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Información legal
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)