220285
Chelerythrine Chloride
Naturally-occurring alkaloid.
Sinónimos:
Chelerythrine Chloride
Seleccione un Tamaño
162,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
162,00 €
Productos recomendados
descripción
Merck USA index - 14, 2051
Nivel de calidad
Ensayo
≥97% (HPLC)
Formulario
solid
potencia
660 nM IC50
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
color
light yellow to yellow
solubilidad
water: 1 mg/mL
DMSO: 10 mg/mL
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
[Cl-].[n+]1(c2c(c5c(c1)c(c(cc5)OC)OC)ccc3c2cc4c(c3)OCO4)C
InChI
1S/C21H18NO4.ClH/c1-22-10-16-13(6-7-17(23-2)21(16)24-3)14-5-4-12-8-18-19(26-11-25-18)9-15(12)20(14)22;/h4-10H,11H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
Clave InChI
WEEFNMFMNMASJY-UHFFFAOYSA-M
Descripción general
Acciones bioquímicas o fisiológicas
PKC
Advertencia
Nota de preparación
Reconstitución
Otras notas
Jarvis, W.D., et al. 1994. Cancer Res.54, 1707.
Barg, J., et al. 1992. J. Neurochem.59, 1145.
Herbert, J.M., et al. 1990. Biochem. Biophys. Res. Commun.172, 993.
Ko, F., et al. 1990. Biochim. Biophys. Acta1052, 360.
Walterova, D., et al. J. Med. Chem.24, 1100.
Información legal
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable