Merck
PHL83873
9-O-Methylnissolin 3-O-glucoside
phyproof® Reference Substance
Sinónimos:
9,10-Dimethoxypterocarpan 3-glucoside
Seleccione un Tamaño
10 MG
501,00 €
501,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 MG
501,00 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C23H26O10
Número de CAS:
Peso molecular:
462.45
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
501,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
grado
primary reference standard
Línea del producto
phyproof® Reference Substance
Ensayo
≥95.0% (HPLC)
fabricante / nombre comercial
PhytoLab
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
O[C@@H]1[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O[C@H]1OC(C=C2)=CC3=C2[C@@]4([H])[C@](CO3)([H])C5=CC=C(OC)C(OC)=C5O4
InChI
1S/C23H26O10/c1-28-14-6-5-11-13-9-30-15-7-10(3-4-12(15)20(13)33-21(11)22(14)29-2)31-23-19(27)18(26)17(25)16(8-24)32-23/h3-7,13,16-20,23-27H,8-9H2,1-2H3/t13-,16+,17+,18-,19+,20-,23+/m0/s1
Clave InChI
PCIXSTFFMHVOMF-PBGSHFJYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Información legal
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)