Merck
PHL83821
Pachypodol
phyproof® Reference Substance
Sinónimos:
3,3′,7-Trimethylquercetin, 4′,5-Dihydroxy 3,3′,7-trimethoxyflavone, Isorhamnetin 3,7-dimethyl ether, Quercetin 3,3′,7-trimethyl ether
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C18H16O7
Número de CAS:
Peso molecular:
344.32
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grado
primary reference standard
Línea del producto
phyproof® Reference Substance
Análisis
≥98.0% (HPLC)
fabricante / nombre comercial
PhytoLab
aplicaciones
food and beverages
formato
neat
InChI
1S/C18H16O7/c1-22-10-7-12(20)15-14(8-10)25-17(18(24-3)16(15)21)9-4-5-11(19)13(6-9)23-2/h4-8,19-20H,1-3H3
Clave InChI
KQFUXLQBMQGNRT-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Información legal
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análisis (COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.