Merck
PHL82680
Vicine
phyproof® Reference Substance
Sinónimos:
2,6-Diamino-5-(β-D-glucopyranosyloxy)-4(1H)-pyrimidinone, Divicine 5-(β-D-glucopyranoside, NSC 95092, Vicioside
Seleccione un Tamaño
10 MG
675,00 €
675,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 MG
675,00 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H16N4O7
Número de CAS:
Peso molecular:
304.26
Beilstein:
44407
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
675,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
grado
primary reference standard
Línea del producto
phyproof® Reference Substance
Ensayo
≥95.0% (HPLC)
Formulario
powder
fabricante / nombre comercial
PhytoLab
cadena SMILES
O[C@@H]1[C@@H](O)[C@H](OC2=C(N)NC(N)=NC2=O)O[C@H](CO)[C@H]1O
InChI
1S/C10H16N4O7/c11-7-6(8(19)14-10(12)13-7)21-9-5(18)4(17)3(16)2(1-15)20-9/h2-5,9,15-18H,1H2,(H5,11,12,13,14,19)/t2-,3-,4+,5-,9+/m1/s1
Clave InChI
KGNGTSCIQCLKEH-SYCVNHKBSA-N
Descripción general
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Información legal
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)