Saltar a
SML2146
SR-18292 Maleate
≥98% (HPLC), hepatic gluconeogenesis inhibitor, powder
Sinónimos:
SR-18292 Maleate, 1-[(1,1-Dimethylethyl)[(4-methylphenyl)methyl]amino]-3-(1H-indol-4-yloxy)-2-propanol maleate, SR 18292, SR 18292 maleate
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
5 mg
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
166,00 €
25 mg
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
399,00 €
339,15 €
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C23H30N2O2 · C4H4O4
Número CAS:
Peso molecular:
482.57
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
166,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
​
Solicita un pedido personalizado
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Nombre del producto
SR-18292 Maleate, ≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(C)(C)N(CC(O)COC1=CC=CC2=C1C=CN2)CC3=CC=C(C)C=C3.O=C(O)/C=C\C(O)=O
InChI key
CMTOYDGVFTZNSM-BTJKTKAUSA-N
Application
SR-18292 Maleate has been used as a peroxisome proliferator-activated receptor γ coactivator 1 α (PGC1α) inhibitor to study the protective effects of pioglitazone on demyelinated axons.
Biochem/physiol Actions
SR-18292 is a potent and specific inhibitor of hepatic gluconeogenesis via increased acetylation of PGC-1α and suppression of gluconeogenic gene expression. SR-18292 reduces blood glucose and increases hepatic insulin sensitivity in mouse models of T2D.
inhibitor of hepatic gluconeogenesis via increased acetylation of PGC-1α; anti-diabetic
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
SML2839SML0640M110
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥95% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
H2O: 5 mg/mL, clear
solubility
H2O: >3 mg/mL, clear (warmed)
color
white to beige
color
white to beige
color
white to brown
color
white to dark brown
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)