Merck
PHL80967
(+)-Dihydroquinidine
phyproof® Reference Substance
Sinónimos:
Hydroquinidine, (9S)-10,11-Dihydro-6′-methoxycinchonan-9-ol, Dihydroquinidine
Seleccione un Tamaño
100 MG
231,00 €
231,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
231,00 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C20H26N2O2
Número de CAS:
Peso molecular:
326.43
Beilstein:
91441
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
231,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
grado
primary reference standard
Línea del producto
phyproof® Reference Substance
Ensayo
≥95.0% (HPLC)
Formulario
powder
fabricante / nombre comercial
PhytoLab
mp
169-170 °C (lit.)
cadena SMILES
CC[C@H]1CN2CCC1CC2[C@@H](O)c3ccnc4ccc(OC)cc34
InChI
1S/C20H26N2O2/c1-3-13-12-22-9-7-14(13)10-19(22)20(23)16-6-8-21-18-5-4-15(24-2)11-17(16)18/h4-6,8,11,13-14,19-20,23H,3,7,9-10,12H2,1-2H3/t13-,14-,19+,20-/m0/s1
Clave InChI
LJOQGZACKSYWCH-LHHVKLHASA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Información legal
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)