Merck
PHL80966
(+)-Dihydrocinchonine
phyproof® Reference Substance
Sinónimos:
Hydrocinchonine, Dihydrocinchonine
Seleccione un Tamaño
25 MG
315,00 €
315,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
25 MG
315,00 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C19H24N2O
Número de CAS:
Peso molecular:
296.41
Beilstein:
4296749
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
315,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
grado
primary reference standard
Línea del producto
phyproof® Reference Substance
Ensayo
≥90.0% (HPLC)
Formulario
powder
fabricante / nombre comercial
PhytoLab
mp
269-272 °C (lit.)
cadena SMILES
CC[C@H]1CN2CC[C@H]1C[C@@H]2[C@@H](O)c3ccnc4ccccc34
InChI
1S/C19H24N2O/c1-2-13-12-21-10-8-14(13)11-18(21)19(22)16-7-9-20-17-6-4-3-5-15(16)17/h3-7,9,13-14,18-19,22H,2,8,10-12H2,1H3/t13-,14-,18+,19-/m0/s1
Clave InChI
WFJNHVWTKZUUTR-QAMTZSDWSA-N
Descripción general
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Información legal
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)