Documentos clave
NIST2971
24R,25-Dihydroxyvitamin D3 Calibration Solution
Seleccione un Tamaño
5 X 1 ML
1110,00 €
1110,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 X 1 ML
1110,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
1110,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
grado
certified reference material
envase
ampule of 5 × 1 mL
fabricante / nombre comercial
NIST®
aplicaciones
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Formato
single component solution
Descripción general
This Standard Reference Material (SRM) is intended for use in the calibration of instruments and techniques used for the determination of 24R,25-dihydroxyvitamin D3. A unit of this product consists of five 2 mL ampoules of ethanolic solution.
Each ampoule contains approximately 1 mL of solution.
Otras notas
Example analytes are listed below as a reference. Please download a current certificate at nist.gov/SRM for current analytes and certified values.
24R,25-Dihydroxyvitamin D3 [24R,25(OH)2D3]
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Información legal
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
55.4 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
13 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)