Merck
CRM40979
Supelco
Sulfotep
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Sinónimos:
O,O,O′,O′-Tetraethyl dithiopyrophosphate
Seleccione un Tamaño
100 MG
255,00 €
255,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
255,00 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H20O5P2S2
Número de CAS:
Peso molecular:
322.32
Beilstein:
1714019
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
255,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
grado
certified reference material
TraceCERT®
Nivel de calidad
Línea del producto
TraceCERT®
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
fabricante / nombre comercial
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CCOP(=S)(OCC)OP(=S)(OCC)OCC
InChI
1S/C8H20O5P2S2/c1-5-9-14(16,10-6-2)13-15(17,11-7-3)12-8-4/h5-8H2,1-4H3
Clave InChI
XIUROWKZWPIAIB-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
This certified reference material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025 and ISO 17034. This CRM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ.
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
Información legal
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Skull and crossbonesEnvironment
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 1 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)