Documentos clave
766178
Sigma-Aldrich
Triphenylbenzyloxymethylphosphonium chloride
97%
Sinónimos:
(Benzyloxymethyl)triphenylphosphonium chloride
Seleccione un Tamaño
5 G
661,00 €
661,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 G
661,00 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C26H24ClOP
Número de CAS:
Peso molecular:
418.89
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
NACRES:
NA.22
661,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
97%
Formulario
solid
idoneidad de la reacción
reaction type: C-C Bond Formation
mp
168-174 °C
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[P+](COCc4ccccc4)(c3ccccc3)(c2ccccc2)c1ccccc1.[Cl-]
InChI
1S/C26H24OP.ClH/c1-5-13-23(14-6-1)21-27-22-28(24-15-7-2-8-16-24,25-17-9-3-10-18-25)26-19-11-4-12-20-26;/h1-20H,21-22H2;1H/q+1;/p-1
Clave InChI
GJPGLLAXZTYTFW-UHFFFAOYSA-M
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)