155411
Tetraethyl pyrophosphite
96%
Seleccione un Tamaño
130,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
130,00 €
Productos recomendados
Ensayo
96%
índice de refracción
n20/D 1.434 (lit.)
bp
79-81 °C/1 mmHg (lit.)
densidad
1.057 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CCOP(OCC)OP(OCC)OCC
InChI
1S/C8H20O5P2/c1-5-9-14(10-6-2)13-15(11-7-3)12-8-4/h5-8H2,1-4H3
Clave InChI
RDXABLXNTVBVML-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?