Merck
BP1041
Sulindac
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Sinónimos:
(Z)-5-Fluoro-2-methyl-1-[p-(methylsulfinyl)benzylidene]indene-3-acetic acid
Seleccione un Tamaño
50 MG
217,00 €
217,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
50 MG
217,00 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C20H17FO3S
Número de CAS:
Peso molecular:
356.41
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
217,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
sulindac
Formulario
solid
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
fabricante / nombre comercial
BP
aplicaciones
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CC1=C(CC(O)=O)c2cc(F)ccc2\C1=C/c3ccc(cc3)S(C)=O
InChI
1S/C20H17FO3S/c1-12-17(9-13-3-6-15(7-4-13)25(2)24)16-8-5-14(21)10-19(16)18(12)11-20(22)23/h3-10H,11H2,1-2H3,(H,22,23)/b17-9-
Clave InChI
MLKXDPUZXIRXEP-MFOYZWKCSA-N
Información sobre el gen
Descripción general
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicación
Sulindac BP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the British Pharmacopoeia.
Also used in monographs such as:
  • Sulindac Tablets
  • Acciones bioquímicas o fisiológicas
    Nonsteroidal anti-inflammatory; preferential inhibitor of COX-1.
    Envase
    Unit quantity: 50 mg. Subject to change. The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia.
    Otras notas
    Sales restrictions may apply.
    Pictogramas
    Skull and crossbonesHealth hazard
    Palabra de señalización
    Danger
    Frases de peligro
    Clasificaciones de peligro
    Acute Tox. 3 Oral - Repr. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
    Código de clase de almacenamiento
    6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
    Clase de riesgo para el agua (WGK)
    WGK 3
    Punto de inflamabilidad (°F)
    Not applicable
    Punto de inflamabilidad (°C)
    Not applicable
    Elija entre una de las versiones más recientes:
    Certificados de análisis (COA)