880234C
Avanti
DOPE-PEG(2000) Amine
Avanti Research™ - A Croda Brand
Sinónimos:
DOPE-PEG(2000) Amine ammonium salt, 1,2-dioleoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-[amino(polyethylene glycol)-2000] ammonium salt
Seleccione un Tamaño
191,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
191,00 €
Productos recomendados
Ensayo
>99% (TLC)
Formulario
chloroform solution
envase
package of 1 × 10 mg (pkg of 1 x10mg (880234C-10MG))
fabricante / nombre comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand
concentración
10 mg/mL in chloroform
aplicaciones
advanced drug delivery
tipo de lípido
polymerizable lipids
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Descripción general
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system, Liver,Kidney
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)