Saltar a
SML0996
Ospemifene
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
(deaminohydroxy)toremifene, 2-[4-[(1Z)-4-Chloro-1,2-diphenyl-1-buten-1-yl]phenoxy]ethanol, FC-1271a
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
50 mg
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
289,00 €
245,65 €
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C24H23ClO2
Número CAS:
Peso molecular:
378.89
UNSPSC Code:
51111800
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
245,65 €
Precio de catálogo289,00 €Ahorre 15 %
Promoción solo por Internet
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
​
Solicita un pedido personalizado
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
ClCC\C(=C(\c3ccc(cc3)OCCO)/c2ccccc2)\c1ccccc1
InChI
1S/C24H23ClO2/c25-16-15-23(19-7-3-1-4-8-19)24(20-9-5-2-6-10-20)21-11-13-22(14-12-21)27-18-17-26/h1-14,26H,15-18H2/b24-23-
InChI key
LUMKNAVTFCDUIE-VHXPQNKSSA-N
Biochem/physiol Actions
Ospemifene is a selective estrogen receptor modulator (SERM), a metabolite of toremifene, with a unique estrogen agonist/antagonist tissue profile. Ospemifene was recently approved in the US for the treatment of dyspareunia associated with vulvar and vaginal atrophy in postmenopausal women, and is being investigated for the treatment and prevention of osteoporosis and breast cancer. Ospemifene binds ERα and ERβ with approximately equal affinities with IC50 values for estrogen receptor (ER) α and β of 0.8 μM and 1.7 μM, respectively. Ospemifene has estrogen-like effects on the vaginal epithelium and bone, antiproliferative effects in breast, and a neutral endometrial profile.
Ospemifene is a selective estrogen receptor modulator (SERM), a metabolite of toremifene.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
T7204SML1844SML0662
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
DMSO: >10 mg/mL
solubility
DMSO: 15 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear
color
white to beige
color
white to off-white
color
white to beige
color
white to beige
Pictogramas
Environment
Palabra de advertencia
Warning
Códigos de peligro
Indicaciones de precaución
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
¿Qué está pasando?
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)